Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Rack per provette
rosso, 40 (4×10), 25 mm, 123×301×94,5 mm
  212-0422
VWR®, Rack per provette
  212-0422
VWR®, Rack per provette
VWR®, Rack per provette
rosso, 40 (4×10), 25 mm, 123×301×94,5 mm
SFr. 41.10
1 * 1 ST
In nylon, fibra di vetro rinforzata
  • Stampati in un unico pezzo
  • Buona resistenza chimica e termica
  • A 3 piani
  • Ampie aree di etichettatura sulle superfici laterali
  • per Ø provette:
    25 mm
  • N. di fori:
    40 (4×10)
  • Colore:
    rosso
  • Seq:
    41
  • L×P×A:
    123×301×94,5 mm