Ion chromatography Multi-Element standards, Supelco®
Ion chromatography anion multi-element standard solution V, (6 elements in water) 10 mg/l: F, Br / 50 mg/l: NO₃, PO₄ / 100 mg/l: Cl / 200 mg/l: SO₄, Certipur®, 100 mL
Nome del fornitore: Merck
Ion chromatography Multi-Element standards, Supelco®
Codice catalogo 1.09032.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoCertipur
Letteratura sul prodotto
msds_109032 msds_109036 msds_110322 msds_111437 msds_111448
Scheda di sicurezza
More
Specifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:Ion chromatography anion multi-element standard solution V, (6 elements in water) 10 mg/l: F, Br / 50 mg/l: NO₃, PO₄ / 100 mg/l: Cl / 200 mg/l: SO₄, Certipur®