Flow meters
Flussometro per nafta, diesel, acido cloridrico, idrossido di sodio, ecc., con raccordo filettato G 1 1/4", 5 - 90 l/min, ±1 %, PP, Hastelloy C4, FKM, max.4 bar
Codice catalogo BURK5700-0121
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
These flow meters are compact and fully electronic for electric drum and container pumps, also used for low viscosity media.
- Measurement by the turbine wheel principle
- Can be calibrated depending on the medium
- Different versions for many different applications
- Automatic switch on when flow is recognized
- Four resettable part ranges and one fixed total range
Specifiche
- Velocità del flusso:5 - 90 l/min
- Descrizione:Flussometro per nafta, diesel, acido cloridrico, idrossido di sodio, ecc., con raccordo filettato G 1 1/4"
- Materiale:PP, Hastelloy C4, FKM
- Seq:02
- Accuratezza:±1 %
- Pressione:max.4 bar