Provette per centrifuga
Tubes, with blue screw cap, 15 ml, 16×100 mm, Tappo a vite, blu, non sterile
Catalog # KART8830304
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PP with quick closure PE screw cap.
- Leak-proof
- Can be centrifuged up to 4000×g
- Cap is designed to avoid any contamination due to drops of liquid on the inner surface
Specifications
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Ø×L:16×100 mm
- Versione:non sterile
- Capacità:15 ml
- Descrizione:Tubes, with blue screw cap
- Seq:03
- Colore tappo:blu