Brushes for test tubes
Test tube brush, with fallow bristles, Setola di maiale, 80 mm, 18 mm, Wire, 220 mm
Catalog # REIT12220301
Supplier: REITENSPIESS BUERSTEN
Jump to:
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Specifications
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:18 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Test tube brush, with fallow bristles
- Seq:18
- Lunghezza totale:220 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:80 mm