Faecal containers with screw cap
25 ml, with spoon, without label, PP, 25 mm, 80 mm
Codice catalogo LPIT109047
Nome del fornitore: LP ITALIANA
Vai a
Product Details & Documents
Containers made of PP, translucent.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
- Easy to clean
With or without spoon and label.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Ø est:25 mm
- Tipo:with spoon, without label
- Capacità:25 ml
- Altezza:80 mm
- Materiale:PP