Shell vials, WHEATON®
Shell vials, 1,00 ml, 8×40 mm, PP, trasparente, No
Codice catalogo WHEA225241
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
These shell vials are made of borosilicate glass or PP.
PE snap plug caps feature a starburst top for easier needle penetration and are available in five colours.
Specifiche
- Tappo incluso:No
- Ø×A:8×40 mm
- Capacità:1,00 ml
- Colore:trasparente
- Descrizione:Shell vials
- Materiale:PP