Cryogenic vials, Nalgene®
Cryovial con codice a barre, 2,00 ml, Fondo conico, 13,5×48,3 mm, PP, Yes, Screw cap, +
Codice catalogo 479-2501
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Cryogenic vials, Nalgene®
Codice catalogo 479-2501
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Suitable for storage from general cold storage refrigeration (+4 °C) down to the vapour phase of liquid nitrogen.
- Black barcode on white background for high contrast and readability even in high-frost conditions
- Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
- External thread, conical bottom, self-standing
- Non cytotoxic, DNase- and RNase-free
PPCO, sterile.
System 100™ vials with PP closure and internal silicone gasket allow for maximum storage capacity.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Tappo incluso:Yes
- Ø×A:13,5×48,3 mm
- Sterili:+
- Capacità:2,00 ml
- Descrizione:Cryovial con codice a barre
- Materiale:PP
- Seq:02
- Tipologia tappo:Screw cap
- Fondo:Fondo conico
- Cat. No.:479-2501
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement