GUANTI NITRILE STERLING X-LARGE 1 * 140 pezzi
Codice catalogo 112-4835
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
GUANTI NITRILE STERLING X-LARGE 1 * 140 pezzi
Codice catalogo 112-4835
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Frequently Bought Together
Acido solforico 95 - 97% 95-97%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Bottiglie spray, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Nome del fornitore: BURKLE
Acido cloridrico 37%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. per analisi
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Sodio dodecile solfato (SDS) per sintesi, Sigma-Aldrich®
Nome del fornitore: Merck
Asciugamani piegati, ZetForm®
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
VWR®, ancorette magnetiche, ottagonali, con anello girevole
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Beakers, Low Form, Heavy-Duty
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Snap Caps for Snap Ring Vials ND11
Nome del fornitore: VWR Collection
Guanti in nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
VWR®, contenitori per campioni conici, con coperchi a scatto
Nome del fornitore: VWR Collection
Masterflex® Luer Stopcock Fittings, Polycarbonate, Avantor®
Nome del fornitore: Avantor Fluid Handling
Guanti in nitrile, Kimtech™ Sterling™
Nome del fornitore: KIMBERLY CLARK
Microlab 600 Bubble libero Prime (BFP) siringhe
Nome del fornitore: HAMILTON BONADUZ
VWR®, navicelle per pesatura usa e getta
Nome del fornitore: VWR Collection
Aghi ipodermici, Agani™
Nome del fornitore: TERUMO
Acido acetico 99 - 100% 99-100%, GPR RECTAPUR®
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Rack per provette/microprovette SR
Nome del fornitore: GRANT INSTRUMENTS
VWR®, Culture Tubes with Black PP Screw Cap
Nome del fornitore: VWR Collection