ContactUsLinkComponent
Gaswarngerät LEL,O2,H2S MicroClipXT 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% H2S: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST
Codice catalogo BWTEMC2-XWH0-Y-EU
Nome del fornitore:  BW TECHNOLOGIES
Gaswarngerät LEL,O2,H2S MicroClipXT 3-Gas-Detektor als Diffusionsgerät, im wasserdichten/staubdichten Gummischutzgehäuse (IP6/67) eingebaut. Sensoren: O2: elektrochemischer Sensor, Messsbereich: 0-30% H2S: elektrochemischer Sensor, Messbereich: 0-100 1 * 1 ST
Codice catalogo BWTEMC2-XWH0-Y-EU
Nome del fornitore:  BW TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together