Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 101MM WHITE, Vinile, Acrilico permanente, Thermal transfer, bianco, MiniMark™, 101 mm, 101 mm×35 m, 35 m
Codice catalogo 811-0180
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
- Gloss finish
- Permanent acrylic
Documents
Specifiche
- Stampante:MiniMark™
- Printing method:Thermal transfer
- Tipo:B-7569
- Colore:bianco
- Descrizione:Label printer tape
- Dimensioni:101 mm×35 m
- Lunghezza:35 m
- Materiale:Vinile
- Seq:42
- Modello:TAPE MINIMARK B7569 101MM WHITE
- Larghezza:101 mm
- Adesivo:Acrilico permanente