Scoops
600 ml, 300 mm, HDPE, bianco
Codice catalogo LAMA64
Nome del fornitore: LAMAPLAST
Vai a
Product Details & Documents
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
- For withdrawal of solid and granulates samples
- Rounded bottom
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
TDS Powder Scoops
Scheda dati
Specifiche
- Capacità:600 ml
- Colore:bianco
- Lunghezza:300 mm
- Materiale:HDPE
- Seq:03