Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, powder
Double spatulas, powder
210 mm, 9 mm
Codice catalogo 231-0546
Nome del fornitore:   RSG
Double spatulas, powder
Codice catalogo 231-0546
Nome del fornitore:  RSG
Double spatulas, powder
Double spatulas, powder
210 mm, 9 mm
Price
SFr. 51.50
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
  • Straight shape
  • Very good thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifiche
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Larghezza lama:
    9 mm