Semimaschera, serie 6000 e 7000
Maschera 7523 con un set di filtri A2P3, M
Codice catalogo 111-2197
Nome del fornitore: 3M
Vai a
Product Details & Documents
Riutilizzabile, leggero e comfortevole da indossare Incorpora un materiale soffice, ipoallergenico e una valvola di esalazione.
- Utilizza filtri a baionetta serie 6000/2000
- Può essere disassemblato, pulito e riutilizzato molte volte
- Non sono necessari pezzi di ricambio eccetto filtri e cartucce
EN 140
Certifications: EN 140
Informazioni per l'ordine: Supplied without filters, which are sold separately (except 111-0465, 111-0466).
Specifiche
- Tipo:Maschera 7523 con un set di filtri A2P3
- Seq:09
- Taglia:M
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Inhalation valve replacementInhalation valve replacementMMMA7582Half facepiece respirators 7501, 7502, and 7503Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 8.80