Bottle brushes
Blue, Poliestere, 82,5 mm, Plastica, 406 mm
Codice catalogo 129-0595
Nome del fornitore: MICRONOVA
Vai a
Product Details & Documents
Brushes with polyester bristles and plastic handle for cleaning bottles and other glassware.
- Base resins used to produce blocks and bristles are made from FDA approved materials
- BPA-free
Specifiche
- Materiale setola:Poliestere
- Testa della spazzola Ø:82,5 mm
- Handle material:Plastica
- Descrizione:Blue
- Seq:01
- Lunghezza totale:406 mm