Orders LinkContactUsLinkComponent
Sonde
Sonda di ricambio esterna per EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300, TPC 300 (NTC), –35...+75 °C, T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
Codice catalogo 620-1860
Nome del fornitore:   EBRO
Sonde
Codice catalogo 620-1860
Nome del fornitore:  EBRO
Sonde
Sonde
Sonda di ricambio esterna per EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300, TPC 300 (NTC), –35...+75 °C, T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
Price
SFr. 89.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature.
Specifiche
  • Range di misura:
    –35...+75 °C
  • Descrizione:
    Sonda di ricambio esterna per EBI 300 TE, Ø×L: 4×50 mm, TPC 300
  • Accuratezza:
    T: ±0,5 °C (–20…+40 °C); ±0,8 °C for the remaining measurement range
  • Tipo:
    TPC 300 (NTC)