Test tubes with screw caps
10 ml, 100 mm, 16 mm, in confezioni multiple, Sterili
Catalog # KART88201
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
PS, clear, wtih screw cap.
- Tight screw cap
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Taking into consideration the different applications, they are available sterile single packed, sterile nultiple packed and not sterile.
Specifications
- Ø est:16 mm
- Confezione:in confezioni multiple
- Sterilità:Sterili
- Capacità:10 ml
- Lunghezza:100 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..