Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory jacks
Laboratory jacks
200×200 mm, 80 kg, 7 kg, 65 - 270 mm
Codice catalogo 245-0022
Nome del fornitore:   USBECK Laborgeräte
Laboratory jacks
Codice catalogo 245-0022
Nome del fornitore:  USBECK Laborgeräte
Laboratory jacks
Laboratory jacks
200×200 mm, 80 kg, 7 kg, 65 - 270 mm
Price
SFr. 683.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
  • Height adjustment by hand or cordless screwdriver
  • Integrated safety clutch
  • Shear resistant pattern
Certifications: DIN 12897
Informazioni per l'ordine: Supplied with suitable ¼" bit for cordless screwdriver. Cordless screwdriver is included in the delivery.
Specifiche
  • Max. Capacità di carico statico:
    80 kg
  • Dimensioni lastra:
    200×200 mm
  • Altezza di lavoro:
    65 - 270 mm
  • Max. capacità di carico dinamico:
    7 kg