Capillary tubes
80 mm, 1,00 mm, 0,80 mm
HILG1412217
Soda-lime glass.
- Both ends open
- Ø est:1,00 mm
- Ø int.:0,80 mm
- Lunghezza:80 mm
- Seq:09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..