Empty vials, depyrogenated
Vials, depyrogenated, empty, 50,00 ml, 38,1×68,28 mm, Yes, With butyl stopper, 20 mm, Aluminium, +
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Empty vials, depyrogenated
Codice catalogo EPSCST50-20
Nome del fornitore: EP SCIENTIFIC
Vai a
Product Details & Documents
Clear depyrogenated sterile empty vials are type I borosilicate, assembled with butyl stoppers and aluminium seals. Used in the aseptic protocol.
- Capacities ranges from 1 to 100 ml
- Includes certificates of sterility and pyrogen test
Specifiche
- Tappo incluso:Yes
- Materiale tappo:Aluminium
- Dimensione tappo:20 mm
- Ø×A:38,1×68,28 mm
- Sterili:+
- Capacità:50,00 ml
- Descrizione:Vials, depyrogenated, empty
- Seq:07
- Tipologia tappo:With butyl stopper
- Cat. No.:EPSCST50-20
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement