Orders LinkContactUsLinkComponent
Acqua per HPLC
Acqua per HPLC
bottiglia in vetro, 1 L
Catalog # K978-1L
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Supplier:   VWR Chemicals
Acqua per HPLC
Catalog # K978-1L
Supplier:  VWR Chemicals
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
CAS Number:  7732-18-5
Acqua per HPLC
Acqua per HPLC
bottiglia in vetro, 1 L
CAS Number:  7732-18-5
Price
SFr. 131.00
Log in for availability
1 * 1 L
Product Details & Documents
High purity water.
  • Functionally tested reagents suitable for HPLC and mass spectrometry
  • Low UV absorbing and low particulate count to reduce background
Synonyms:  Hydrogen oxide
  • CAS Number:7732-18-5
  • Formula:H₂O
  • MDL Number:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Boiling Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Melting Pt:0 °C
  • Density:1 g/cm³ (4 °C)
  • Storage Temperature:Ambiente
  • EINECS:231-791-2
Specifications
Specification Test Results
  • Abs.@200nm:
    0.1
  • Abs.@210nm:
    0.1
  • Abs.@254nm:
    0.005
  • Abs.@300nm:
    0.005
  • Ammonia:
    0.3 ppm
  • Calcium Test:
    Pass
  • Carbon Dioxide Test:
    Pass
  • Chloride:
    0.5 ppm
  • DNase:
    none detected
  • Endotoxins:
    0.25 EU/mL
  • Liquid Chromatography Suitability:
    Pass
  • Oxidizable Substances:
    Pass
  • pH @25°C:
    5.0-7.0
  • Protease:
    none detected
  • RNase:
    none detected
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Cat. No.:
    K978-1L
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Specifications