Hydrometers
Hydrometer, 750 - 800 kg/m³, 0,5 kg/m³, 330 mm
Codice catalogo AMARH827136
Nome del fornitore: Amarell
Vai a
Product Details & Documents
Density hydrometers with reference temperature of 15 °C (without thermometer).
Specifiche
- Descrizione:Hydrometer
- Lunghezza:330 mm
- Seq:04
- Divisione:0,5 kg/m³
- Range di misura:750 - 800 kg/m³