Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitori di sicurezza
Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio 1¼", 2 l, Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
  119-0105
Contenitori di sicurezza
  119-0105
Contenitori di sicurezza
Contenitori di sicurezza
Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio 1¼", 2 l, Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
236.00 SFr.
1 * 1 ST
In acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici con guarnizioni in PTFE.
  • Semplice da maneggiare, design ergonomico ed elevata stabilità
  • Parafiamme e antideflagranti
  • Valvola limitatrice di pressione (sfiato a circa 0,3 bar)
  • Dispositivi di dosaggio a chiusura automatica
  • Umidificatori per la pulizia sicura con solventi
Per il maneggiamento comodo e sicuro di piccole quantità di liquidi infiammabili.
  • Tipo:
    Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
  • Capacità:
    2 l
  • Descrizione:
    Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio 1¼"
  • Seq:
    08
Accessories
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0170
    Parafiamma
    Tutti i contenitori di sicurezza, gli umidificatori e i contenitori di sicurezza per trasporto Rötzmeier
    1 * 1 ST - SFr. 19.70
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0139
    Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 1 l
    119-2000, -0103, -0101, -0102
    1 * 1 ST - SFr. 151.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0140
    Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 2 l
    119-2042, -0106, -0104, -0105
    1 * 1 ST - SFr. 153.00
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-0144
    Tappo a vite da 1¼" con valvola di controllo pressione
    Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori Rötzmeier
    1 * 1 ST - SFr. 60.50
  •  
    Descrizione
    Per
  • 119-2390
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1¼"
    Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori Rötzmeier
    1 * 1 ST - SFr. 87.80