Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitori di sicurezza
Contenitori di sicurezza
Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio 1¼", 5 l, Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
Catalog # 119-0107
Contenitori di sicurezza
Catalog # 119-0107
Contenitori di sicurezza
Contenitori di sicurezza
Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio 1¼", 5 l, Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
Price
SFr. 280.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
In acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici con guarnizioni in PTFE.
  • Semplice da maneggiare, design ergonomico ed elevata stabilità
  • Parafiamme e antideflagranti
  • Valvola limitatrice di pressione (sfiato a circa 0,3 bar)
  • Dispositivi di dosaggio a chiusura automatica
  • Umidificatori per la pulizia sicura con solventi
Per il maneggiamento comodo e sicuro di piccole quantità di liquidi infiammabili.
Specifications
  • Tipo:
    Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
  • Capacità:
    5 l
  • Descrizione:
    Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio 1¼"
  • Seq:
    11
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 119-0170
    Parafiamma
    Tutti i contenitori di sicurezza, gli umidificatori e i contenitori di sicurezza per trasporto Rötzmeier
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 19.70 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 119-0139
    Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 1 l
    119-2000, -0103, -0101, -0102
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 151.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 119-0140
    Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 2 l
    119-2042, -0106, -0104, -0105
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 153.00 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 119-0144
    Tappo a vite da 1¼" con valvola di controllo pressione
    Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori Rötzmeier
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 60.50 SFr.
Product Information
  • Catalog #
    Descrizione
    Per
    Availability
    Price
  • 119-2390
    Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1¼"
    Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori Rötzmeier
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 87.80 SFr.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..