Contenitori di sicurezza
Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio, 1 l, Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
Catalog # 119-0102
Supplier: ROETZMEIER SICHERH BEHAELTER
Jump to:
Product Details & Documents
In acciaio inossidabile di alta qualità e resistente agli agenti chimici con guarnizioni in PTFE.
- Semplice da maneggiare, design ergonomico ed elevata stabilità
- Parafiamme e antideflagranti
- Valvola limitatrice di pressione (sfiato a circa 0,3 bar)
- Dispositivi di dosaggio a chiusura automatica
- Umidificatori per la pulizia sicura con solventi
Per il maneggiamento comodo e sicuro di piccole quantità di liquidi infiammabili.
Specifications
- Tipo:Con dispositivo di dosaggio, non lucidato
- Capacità:1 l
- Descrizione:Latta di sicurezza con dispositivo di dosaggio
- Seq:07
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-0170ParafiammaTutti i contenitori di sicurezza, gli umidificatori e i contenitori di sicurezza per trasporto RötzmeierLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 19.70
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-0139Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 1 l119-2000, -0103, -0101, -0102Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 151.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-0140Vassoio di ammollo con pompa per contenitore di sicurezza, 2 l119-2042, -0106, -0104, -0105Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 153.00
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-0144Tappo a vite da 1¼" con valvola di controllo pressioneTutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori RötzmeierLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 60.50
Product Information
- Catalog #DescrizionePerAvailabilityPrice
- 119-2390Dispositivo di dosaggio a chiusura automatica da 1¼"Tutti i contenitori di sicurezza e gli umidificatori RötzmeierLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 87.80