Vetrini per microscopia per conteggio
Slides with four chambers and counting grids, with grid, 3×3 mm
Catalog # 630-1537
Supplier: Kova International
Jump to:
Product Details & Documents
Riduce gli errori di pipettaggio ed elimina le variabili che possono interferire con l'analisi al microscopio delle urine (UA).
- Elevata qualità ottica grazie alla composizione in acrilato
- Camere quadrettate per un controllo preciso del volume e protezione da contaminazioni crociate e perdite
- Azione capillare per precisione riproducibile
- Sospensione omogenea di sedimenti di campione
- Griglia di nove quadrati, ciascuno diviso in nove quadrati più piccoli
Grid: 3×3 mm
Volume retained on the grid: 1 µl
Specifications
- Tipo:with grid
- L×P:3×3 mm
- Descrizione:Slides with four chambers and counting grids
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..