Syringes for CTC analytics systems
Removable needle, 23, 2 µl, 50 mm, 0,63 mm, Conical, 2BR-C/T-5/0.63C
Codice catalogo SGEA000790
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Syringes for CTC analytics systems
Codice catalogo SGEA000790
Nome del fornitore: Trajan Scientific and Medical
Vai a
Product Details & Documents
* a tenuta di gas
Documents
Specifiche
- Ø est:0,63 mm
- Gauge:23
- Tipo:2BR-C/T-5/0.63C
- Tipo punta:Conical
- Volume:2 µl
- Descrizione:Removable needle
- Lunghezza:50 mm
- Seq:17