Cooling boxes, True North®
Pan, 9 l, rosso, 521×292×163 mm
Codice catalogo HEATHS28729R
Nome del fornitore: HEATHROW
Vai a
Product Details & Documents
Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling temperature sensitive samples.
- Precise pour spout and generous handles
- Taper design for easy stacking and insulation properties for ultra cold
- Close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
- Lid and bottom of the bucket/pan are keyed to fit together
These boxes are ideal for ice, ice-salt slurries, and more. For low temperature use to −80 °C.
Specifiche
- Capacità:9 l
- Colore:rosso
- Descrizione:Pan
- Dimensioni:521×292×163 mm
- Seq:04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..