Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 96-well
Piastra da 96 pozzetti, fondo a V, sterile, trasparente, 288 µl, 96
  KART2622/S
 :   KARTELL
Microplates, 96-well
  KART2622/S
 :  KARTELL
Microplates, 96-well
Microplates, 96-well
Piastra da 96 pozzetti, fondo a V, sterile, trasparente, 288 µl, 96
SFr. 108.00
1 * 50 ST
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
  • Aseptic or sterile
  • Single-wrapped
 : PS covers are sold separately.
  • N. di pozzetti:
    96
  • Volume:
    288 µl
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Piastra da 96 pozzetti, fondo a V, sterile
Accessories
  •  
    Descrizione
  • KART2623
    Coperchio per micropiastra, PS
    1 * 50 ST - SFr. 83.30
  •  
    Descrizione
  • KART2623/S
    Coperchi per piastre per microtitolazione da 96 pozzetti, in PS, sterili
    1 * 50 ST - SFr. 87.00