Microplates, 96-well
Piastra da 96 pozzetti, fondo piatto, sterile, trasparente, 370 µl, 96
Catalog # KART2620/S
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
Multiple-well plates (96 sample wells) in clear PS. Available in three shapes: flat bottom, U bottom and V bottom wells.
- Aseptic or sterile
- Single-wrapped
Ordering information: PS covers are sold separately.
Specifications
- N. di pozzetti:96
- Volume:370 µl
- Colore:trasparente
- Descrizione:Piastra da 96 pozzetti, fondo piatto, sterile
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- KART2623/SCoperchi per piastre per microtitolazione da 96 pozzetti, in PS, steriliLog in for availability1 * 50 ST - SFr. 87.00