Scoops
310 mm, 110 mm, rosso
Codice catalogo SCRW4280319
Nome del fornitore: SCHROEDER WILESCO
Vai a
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifiche
- Larghezza:110 mm
- Colore:rosso
- Lunghezza:310 mm
- Seq:03