Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
Scoops
400 mm, 160 mm, rosso
Codice catalogo SCRW4280409
Nome del fornitore:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
Codice catalogo SCRW4280409
Nome del fornitore:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
400 mm, 160 mm, rosso
Price
SFr. 9.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These coloured scoops made from PP are suitable for food contact.
Specifiche
  • Larghezza:
    160 mm
  • Colore:
    rosso
  • Lunghezza:
    400 mm
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.