Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, verde, 25 °C, 1 L
Codice catalogo METN51340229
Nome del fornitore:   Mettler - Toledo
pH buffer solutions
Codice catalogo METN51340229
Nome del fornitore:  Mettler - Toledo
Numero CAS:  
pH buffer solutions
7,00, verde, 25 °C, 1 L
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • For calibration of pH electrodes
  • Colour coded
  • Available as 1000 ml bottles
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 L
  • Temperatura di riferimento:
    25 °C
  • Colore:
    verde
  • Valore pH:
    7,00
Specifiche