Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×258 mm), bianco, 255 m × 258 mm, W1/W2/W3, 1 rotolo da 255 m
Codice catalogo 115-1604
Nome del fornitore:   Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Codice catalogo 115-1604
Nome del fornitore:  Essity
Rotoli e panni Centrefeed, Tork
Rotoli e panni Centrefeed, Tork

Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×258 mm), bianco, 255 m × 258 mm, W1/W2/W3, 1 rotolo da 255 m

Price
SFr. 45.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents

Rotoli e panni Centrefeed per dispenser Tork disponibili in diverse qualità:

  • Tork Heavy-Duty: massima morbidezza per le operazioni di pulizia più difficili. Assorbimento migliore e più veloce rispetto ad altri asciugamani e panni.
  • Tork Plus: salviette e panni dalle prestazioni migliori conformi o superiori ai requisiti di base: buona capacità di assorbimento, resistenza e lucentezza
  • Tork Basic: salviette e panni standard per gli usi più comuni

Documents

Specifiche
  • Per:
    W1/W2/W3
  • Confezione:
    1 rotolo da 255 m
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Panni, rotolo Tork Plus Combi, 2 veli, forati (340×258 mm)
  • L×L:
    255 m × 258 mm
  • Seq:
    28
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..