Needles, Spinocan®
Needles, Spinocan®, 22, 88 mm, 0,70 mm, nero
BRAU4507908
: B. Braun
- Codice colore:nero
- Ø:0,70 mm
- Gauge:22
- Descrizione:Needles, Spinocan®
- Lunghezza:88 mm
- Seq:008
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals