Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Flex, Sedie
VWR® Flex, Sedie
Flex lab standing rest, 510 - 780 mm, Piedini, Sì
Catalog # 132-0749
   Materiali sostenibili|Produzione a basso impatto|Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Supplier:   VWR Collection
VWR® Flex, Sedie
Catalog # 132-0749
Supplier:  VWR Collection
   Materiali sostenibili|Produzione a basso impatto|Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
VWR® Flex, Sedie
VWR® Flex, Sedie
Flex lab standing rest, 510 - 780 mm, Piedini, Sì
Price
SFr. 248.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flex is the innovative solution for sitting and standing workplaces. Thus, Flex is usable both as stool and as standing rest, it is light, uncomplicated and easy to use. Flex adapts to its user and the workplace situation.
  • Ergonomic, soft and comfortable seat with back support
  • Turns through 360° for maximum freedom of movement
  • Extra large seat height adjustment range by gas-lift
  • SoftTouch PU foam, easy to clean and disinfect
  • Polished aluminium 5 star base
Piedini: i piedini, grandi e in plastica impermeabile, offrono un elevato livello di stabilità.
Rotelle: rotelle doppie con freni sensibili al carico, adatte al pavimento. Tutte le sedie sono fornite di serie di rotelle morbide adatte ai pavimenti duri.
Stop&Go technology: For safety reasons chairs whose seat is more than 650 mm high must not be movable whilst in use. With innovative Stop&Go castors these chairs are only mobile when no one is sitting on them.
Warranty: 10-year long-term guarantee, free shipping of spare parts during the whole period of validity.
Specifications
  • Descrizione:
    Flex lab standing rest
  • Altezza:
    510 - 780 mm
  • Base:
    Piedini
  • Poggiapiedi:
  • Cat. No.:
    132-0749
  • Environmentally Preferable:
    Materiali sostenibili|Produzione a basso impatto|Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (No. 20240410), EMAS (No. DE-168-00006), ISO 50001 (No.Z030-2023-01), FSC Certified Wood (No. SGSCH-COC-009712), Öko-tex-100 (No. Sh015 25042 or No. 11-43686)