Labels for Minimark printer, type B-595
Label printer tapes, B-595, MINIMARK BLUE 29MM, Vinile, Acrilico permanente, blu, MiniMark™, 29 mm × 30,48 m
Codice catalogo BRDY113210
Nome del fornitore: Brady
Vai a
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
- Sticks to highly textured surfaces
- Adheres to difficult low surface energy items
- 8 to 10 year outdoor durability
Documents
Specifiche
- Stampante:MiniMark™
- Tipo:B-595
- Colore:blu
- Descrizione:Label printer tapes
- Dimensioni:29 mm × 30,48 m
- Materiale:Vinile
- Seq:07
- Modello:MINIMARK BLUE 29MM
- Adesivo:Acrilico permanente