Orders LinkContactUsLinkComponent
Digestion Tubes, Quickfit®
Digestion Tubes, Quickfit®
75 ml, 255 mm, 26 mm, 24/29 NS
Codice catalogo BIBBTJ75/26/3
Nome del fornitore:   SciLabware
Digestion Tubes, Quickfit®
Codice catalogo BIBBTJ75/26/3
Nome del fornitore:  SciLabware
Digestion Tubes, Quickfit®
Digestion Tubes, Quickfit®
75 ml, 255 mm, 26 mm, 24/29 NS
Price
SFr. 898.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Designed for use with block heaters. Ground socket to accept air condensers.
Specifiche
  • Ø est:
    26 mm
  • Cono femmina:
    24/29 NS
  • Capacità:
    75 ml
  • Lunghezza:
    255 mm
  • Seq:
    06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.