Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagents for comparators
Reagents for comparators
DPD 1 (free chlorine), 250 tests, DPD, 250 Tab.
Codice catalogo PALIAT010
Nome del fornitore:   Palintest
Reagents for comparators
Codice catalogo PALIAT010
Nome del fornitore:  Palintest
Numero CAS:  
Reagents for comparators
Reagents for comparators
DPD 1 (free chlorine), 250 tests, DPD, 250 Tab.
Numero CAS:  
Price
SFr. 43.40
Log in per disponibilità
1 * 250 Tablet
Product Details & Documents
Comparator tablet reagents are designed for use with the contour comparator, standard comparator and other visual test platforms.
Specifiche
Specifiche
  • Metodo chimico:
    DPD
  • Conf:
    250 Tab.
  • Descrizione:
    DPD 1 (free chlorine), 250 tests