Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
1000 ml, 227 mm, 136 mm, 29/32 NS
Catalog # BIBBFB1L/4
Supplier:   SciLabware
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
Catalog # BIBBFB1L/4
Supplier:  SciLabware
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
Vacuum Filtering flasks, Büchner, with Quickfit® ground socket
1000 ml, 227 mm, 136 mm, 29/32 NS
Price
SFr. 1’160.00
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Heavy wall and base construction for vacuum work
  • Side arm features a PTFE screwthread connector for the safe attachment of 9 mm bore vacuum tubing
Büchner flasks with precision-ground Quickfit® socket.
ISO 1773, BS 6352
Certifications: ISO 1773, BS 6352
Specifications
  • Ø est:
    136 mm
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    227 mm
  • Seq:
    08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..