Provette per centrifuga
Tubes, with white screw cap, 15 ml, 16×100 mm, Tappo a vite, bianco, non sterile
Codice catalogo KART88303/03
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
PP with quick closure PE screw cap.
- Leak-proof
- Can be centrifuged up to 4000×g
- Cap is designed to avoid any contamination due to drops of liquid on the inner surface
Specifiche
- Tipo di chiusura:Tappo a vite
- Ø×L:16×100 mm
- Versione:non sterile
- Capacità:15 ml
- Descrizione:Tubes, with white screw cap
- Colore tappo:bianco