ContactUsLinkComponent
PT1000 DIN A ML-Temperaturfühler, -90°..+260°C, Edelstahl, biegbar LS=350mm, D=3mm, Anschluss M8x1, 3polig, Stecker Tmax = 90°C, ohn e Kabel, für Hamster 1 * 1 Pack.
  ELPR800987
PT1000 DIN A ML-Temperaturfühler, -90°..+260°C, Edelstahl, biegbar LS=350mm, D=3mm, Anschluss M8x1, 3polig, Stecker Tmax = 90°C, ohn e Kabel, für Hamster 1 * 1 Pack.
  ELPR800987
Frequently Bought Together