ContactUsLinkComponent
Hamster ET1-D Datenlogger Temperatur, 32'000 Messwerte, integrierter Fühler mit Anzeige, Temperaturbereich -30C .. +55C, mit Kalib rierzertifikat 1 * 1 ST
Codice catalogo ELPR4904
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Hamster ET1-D Datenlogger Temperatur, 32'000 Messwerte, integrierter Fühler mit Anzeige, Temperaturbereich -30C .. +55C, mit Kalib rierzertifikat 1 * 1 ST
Codice catalogo ELPR4904
Nome del fornitore:  ELPRO-BUCHS
Frequently Bought Together