Tappi a vite, Nalgene®
Replacement closure, 120 mm, bianco, PP
NALG712155-1200
In PP colorato.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 135 °C
- Autoclavabili
Tappi a vite senza inserti per flaconi a bocca stretta e larga Nalgene®, oltre che per matracci di Erlenmeyer con filettatura.
- Dimensione tappo:120 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:Replacement closure
- Materiale:PP
- Seq:42