Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
Glass beads, special filling, 5 mm
Codice catalogo HECH91140109005
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Glass beads
Codice catalogo HECH91140109005
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Glass beads
Glass beads
Glass beads, special filling, 5 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 20 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Specifiche
  • Ø:
    5 mm
  • Descrizione:
    Glass beads, special filling
  • Seq:
    06