General purpose funnels, PP/PE
5 mm, 40 mm
Codice catalogo BURK9602-0040
Nome del fornitore: BURKLE
Vai a
Product Details & Documents
All-purpose funnels with suspension eyelet for safe filling of containers.
Specifiche
- Ø esterno imbuto:40 mm
- Seq:01
- Ø esterno stelo:5 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Sieve for barrel funnels Ø 50 mm