Vetrini con concavità
Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione, blu, 6, 8 mm
MARI1215131
Vetrini diagnostici per microscopio, con pozzetti di reazione bagnabili e area di marcatura smerigliata di 20 mm a un'estremità.
- Soda-lime glass with epoxy resin colour masks
- High resistance against solvents
- N. di pozzetti:6
- Colore:blu
- Descrizione:Vetrini per microscopio con pozzetti di reazione
- Seq:13
- Ø foro:8 mm



