Pipette tips
Tipo Gilson, 200 - 1000 µl, Trasparente, In bulk, 500/sacchetto
Katalognr. LPIT152146
Anbieter: LP ITALIANA
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Confezione:In bulk, 500/sacchetto
- Volume:200 - 1000 µl
- Stile punta:Tipo Gilson
- Colore puntale:Trasparente