Aerosol filter holders
Clean room filter holder, Acciaio inossidabile, 47 mm, 69 mm
Catalog # MILFXX5004740
Supplier: Merck
Jump to:
Product Details & Documents
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.
Specifications
- Ø est:69 mm
- per Ø:47 mm
- Descrizione:Clean room filter holder
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Cat. No.:MILFXX5004740
- Superficie di filtrazione:9,6 cm²
- Tipo:Aerosol
- Dimensioni:Length: 102 mm, Ø: 69 mm
- Raccordo di ingresso/uscita connessioni:Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- MILFXX6200004Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steelLog in for availability1 * 1 ST - 201.00 SFr.
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- MILFXX5000020Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterileLog in for availability1 * 1 ST - 139.00 SFr.
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..