1-Butanolo per HPLC
Bottiglia di vetro, 2,5 L
1-Butanolo per HPLC
ACRO393750025
: 71-36-3
: 1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
- :71-36-3
- :H₃C(CH₂)₂CH₂OH
- :MFCD00002964
- :74.12 g/mol
- :13,01539
- :117,6 °C (760 mmHg)
- :–89 °C
- :0,81 g/cm³
- :35 °C
- :Ambiente
- :200-751-6
- :1120
- :3,III
- :01-2119484630-38
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.7 %
- UV:1 cm cell vs HPLC-grade water
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0003 %
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:2,5 L
- Cat. No.:ACRO393750025
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



